MTCP80515S
MTC™ Bio Divided Reservoir
capacity 50 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Synonyme(s) :
reagent dish, reagent holder
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P8051-5S
Capacité
50 mL
Description générale
Reservoir, divided, 50ml sterile, 5/sterile bag, 200/cs
Caractéristiques et avantages
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio