MTCP70255S
MTC™ Bio ASPIR-8™ Resevoir for 8-Channel Pipettes
capacity 25 mL, non-sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Synonyme(s) :
cryo tube box, cryo vial marker, reagent dish, reagent holder
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P7025-5S
Capacité
25 mL
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners