MAK489
Glucose Uptake Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonyme(s) :
Glucose Uptake Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Application(s)
pharmaceutical
Méthode de détection
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Linear detection range: 0.1 µM to 5 µM 2-DG6P
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3