MAK046
Lipase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests (with glycerol standard)
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests (with glycerol standard)
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
pulmonary disorders; gastrointestinal diseases; cancer
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Produit(s) apparenté(s)
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup