M9651
Maprotiline hydrochloride
>99% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
9-(γ-Methylaminopropyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>99% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Auteur
Novartis
Chaîne SMILES
Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21-14-6-12-20-13-11-15(16-7-2-4-9-18(16)20)17-8-3-5-10-19(17)20;/h2-5,7-10,15,21H,6,11-14H2,1H3;1H
Clé InChI
NZDMFGKECODQRY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A2(6530)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable