M7431
Monoclonal Anti-MAP Kinase 2 (ERK-2) antibody produced in mouse
clone 1B3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ERK, Anti-ERK-2, Anti-ERT1, Anti-MAPK2, Anti-NS13, Anti-P42MAPK, Anti-PRKM1, Anti-PRKM2, Anti-p40, Anti-p41, Anti-p41mapk, Anti-p42-MAPK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B3B9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 42 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 4 μg using denatured ERK-2 from a mouse 3T3 fibroblast lysate
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using lysates from human A431 cells, mouse 3T3 fibroblasts or rat L6 cells
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPK1(5594)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Mapk1(116590)
Description générale
Anti-MAP Kinase 2 recognizes the 42 kDa MAPK2 encoded by the mapk gene. The antibody may weakly react with MAPK1 (ERK1) and only binds denatured MAP kinase.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable