M6633
α-D-Mannose pentaacetate
Synonyme(s) :
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-mannopyranose
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant (ivory nut palm)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D 55.0 to 55.8°, c = 2.2% (w/v) in chloroform
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Solubilité
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3
Clé InChI
LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable