Principaux documents
M3811
Sigma-Aldrich
Plaques à 384 puits Greiner, polystyrène
flat bottom clear polystyrene wells, working volume 25 μL
Synonyme(s) :
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 40
Fabricant/nom de marque
Greiner 784101
Taille
384 wells
Volume maximum des puits
28 μL
Volume de travail
25 μL
Type de liaison
medium binding surface
Description générale
Les plaques multipuits Greiner sont disponibles aux dimensions de multiplaques standard et présentent d′excellentes propriétés optiques. Ces plaques sont dépourvues d′ARNase/ADNase et apyrogènes selon la méthode LAL (essai au lysat d′amébocytes de limule, < 0,06 UE/m). Grâce à leur grande transparence, les plaques de polystyrène sont adaptées aux applications générales telles que les mesures optiques, la photographie et la microscopie.
384 flat bottom, non-treated microtiter plate with an optimal working volume of 4-25 μL; maximum well capacity of 28 μL.
Autres remarques
384 flat well HiBase microtiter plate, small volume, medium-binding, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0,15 mm; width: 85.48 +/- 0,15 mm; curvature: approx.150 μm.
Adéquation
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens