M0883
4-Methylumbelliferyl acetate
esterase substrate
Synonyme(s) :
MU-Ac
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
149-150 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
Fluorescence
λex 312 nm in methanol
λex 360 nm; λem 499 nm (Reaction product)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H10O4/c1-7-5-12(14)16-11-6-9(15-8(2)13)3-4-10(7)11/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
HXVZGASCDAGAPS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable