L5414
Laser Tough-Spots®
diam. 3/8 in., blue
Synonyme(s) :
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
blue polyolefin
Conditionnement
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech SPOT-1100
Diamètre
3/8 in.
Couleur
blue