I8909
Anti-Interleukin-1α antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IL-1α
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL1A(3552)
Catégories apparentées
Description générale
Anti-interleukin-1α specifically reacts with human IL-1α. It does not react with human IL-1β and mouse IL-1β or mouse IL-1α in neutralization reactions. It shows 5% cross reactivity with mouse IL-1α in immunoblotting applications.
Immunogène
Application
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?