I5408
EX-CELL® TiterHigh™ Medium
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Température de stockage
2-8°C
Application
Caractéristiques et avantages
Composants
Attention
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.