Key Documents
HS4323K
Microcentrifuge Tube
tube capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Synonyme(s) :
Centrifuge Tube, Microtube
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
black polypropylene tube
conical bottom
flat cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap pushfit attached cap
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS4323K
Diam. du bouchon
13.4 mm
Capacité du tube
1.5 mL
Diam. du tube
13.4 mm
Description générale
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Caractéristiques et avantages
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Black color for light sensitive samples
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable