Key Documents
HS120623
MagFuge High Speed Centrifuge Rotor
to hold, 6 x 5 mL tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.78
Caractéristiques
to hold 6 x 5 mL tubes
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific 120623
Paramètres
12,500 rpm speed (max.)
9,783 × g max. RCF
Compatibilité
Heathrow Scientific HS10050
Description générale
High speed centrifuge rotor for MagFuge.
Informations légales
MagFuge is a trademark of Heathrow Scientific