HS120367
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 16 x 50 mL tubes, blue, pk of 10
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 16 x 50 mL tubes
Conditionnement
pk of 10
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120367
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Diam. des puits
31.6 mm
Couleur
blue
Description générale
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Informations légales
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC