HPA064845
Anti-ACOX2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
BRCACOX, BRCOX, THCCox
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
independent
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
1 of 4
Cet article | HPA038280 | SAB4200576 | SAB5700721 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 200 | 100 |
unconjugated | unconjugated | unconjugated | - |
affinity isolated antibody | affinity isolated antibody | affinity isolated antibody | affinity isolated antibody |
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies | Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies | - | - |
human ... ACOX2(8309) | human ... ACOX2(8309) | human ... COX2(5743) | human ... PTGS2(5743) |
Description générale
Immunogène
Application
Anti-ACOX2 antibody has been used in western blotting.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.