HPA024696
Anti-FHOD3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonyme(s) :
Anti-FH1/FH2 domain-containing protein 3, Anti-Formactin-2, Anti-Formin homolog overexpressed in spleen 2, Anti-hFHOS2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Séquence immunogène
QCGDILTNKRFMLDMLYAHNRKSPDDEEKGDGEAGRTQQEAEAVASLATRISTLQANSQTQDESVRRVDVGCLDNRGSVKAFAEKFNSGDLGRGSISPDAEPNDKVPETAPVQPKTESDYIWDQLM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FHOD3(80206)
Description générale
Immunogène
Application
Anti-FHOD3 antibody produced in rabbit has been used in Western blotting.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable