Principaux documents
H3536
Sigma-Aldrich
Haptoglobine from pooled human plasma
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonyme(s) :
Haptoglobin from human plasma
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
Source biologique
human plasma (pooled)
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
activity assay: suitable
Solubilité
H2O: soluble 10 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... HP(3240)
Description générale
L′haptoglobine est une α2-globuline présente dans le plasma normal à une concentration de 82 à 236 mg/dl et représente 0,4 à 2,6 % de toutes les protéines plasmatiques. La forme monomérique de cette protéine plasmatique de phase aiguë est composée de quatre chaînes polypeptidiques : deux chaînes α et deux chaînes β.
L′haptoglobine est une protéine de phase aiguë qui se lie à l′hémoglobine libérée dans la circulation. L′haptoglobine, protéine plasmatique présentant la plus haute affinité à l′hémoglobine, est principalement exprimée dans le foie.
Application
L′haptoglobine a été utilisée pour étudier l′induction de la réaction acrosomique des spermatozoïdes. Une exposition à basse température augmente leur taux de fusion avec les ovocytes de hamster sans zone pellucide.
Actions biochimiques/physiologiques
Fonctionne en se liant à l′hémoglobine plasmatique (issue de l′hémolyse). Le complexe est éliminé de la circulation, par liaison aux récepteurs CD163 situés sur les macrophages, pour récupérer le fer et empêcher les dommages oxydatifs.
Autres remarques
Se présente sous forme de 3 principaux phénotypes : type 1-1, type 2-1, type 2-2.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Eiko Shimada et al.
Transfusion, 47(12), 2315-2321 (2007-09-04)
Congenital haptoglobin deficiency is a risk factor for anaphylactic nonhemolytic transfusion reactions in Japan. The deleted allele of the haptoglobin gene, Hp(del), which causes congenital haptoglobin deficiency, has also been observed in other Northeast Asian populations, such as Korean and
R Sanchez et al.
International journal of andrology, 14(6), 423-430 (1991-12-01)
The fusion rate of human sperm with zona-free hamster ova was investigated after induction of the acrosome reaction by exposure to a low temperature (4 degrees C). Sperm were collected from 14 patients, and selected by the 'swim-up' method. The
I B Ross et al.
Journal of neurotrauma, 8(4), 229-238 (1991-01-01)
Previously in our laboratory, nimodipine was effective in reversing posttraumatic ischemia and promoting electrophysiologic recovery in a rat spinal cord injury (SCI) model. However, these beneficial effects were achieved when nimodipine was combined with adjuvant therapy to reverse posttraumatic hypotension
Naoko Osada et al.
The Journal of biological chemistry, 298(9), 102400-102400 (2022-08-22)
The N-glycans attached to proteins contain various GlcNAc branches, the aberrant formation of which correlates with various diseases. N-Acetylglucosaminyltransferase-IVa (GnT-IVa or MGAT4A) and Gnt-IVb (or MGAT4B) are isoenzymes that catalyze the formation of the β1,4-GlcNAc branch in N-glycans. However, the
Alexey Tarasov et al.
Biosensors & bioelectronics, 79, 669-678 (2016-01-15)
Quantitative point-of-care (POC) devices are the next generation for serological disease diagnosis. Whilst pathogen serology is typically performed by centralized laboratories using Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA), faster on-site diagnosis would infer improved disease management and treatment decisions. Using the model