H1641
Hanks′ Balanced Salt Solution 10x
Without sodium bicarbonate, 10 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Solution saline équilibrée de Hank solution
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Concentration
10 ×
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Description générale
Application
- to culture cerebella slices from rats
- in Giardia duodenalis isolation
- as a component of the dissection media for the storage of corpus callosum slices from mice
Reconstitution
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable