GE28-4110-01
HiTrap® Butyl High Performance
Cytiva 28-4110-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Produits recommandés
ligand
butyl
Forme
prepacked column
Réticulation
cross-linked
Conditionnement
pack of 5 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-4110-01
Conditions de stockage
(20% Ethanol)
Paramètres
<4 mL/min flow rate
42 psi
Technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
Taille du lit
7 mm × 25 mm
Volume du lit
1 mL
D.I. de la colonne
7 mm
Matrice
cross-linked agarose
Groupe de la matrice active
butyl functional group
Taille des particules
24-44 μm
Taille moy. des particules
34 μm
cleaning
2-14
working range
3-13
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Protocoles
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.