Key Documents
GE17-0406-01
Héparine HiTrap® haute performance
Cytiva 17-0406-01, pack of 5 × 1 mL
Synonyme(s) :
Heparin Affinity Column
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NA.56
ligand
porcine heparin
Conditionnement
pack of 5 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0406-01
Paramètres
<4 mL/min flow rate
42 psi
Taille du lit
7 mm × 25 mm
Volume du lit
1 mL
D.I. de la colonne
7 mm
Taille
Taille moy. des particules
34 μm
cleaning
5-10
working range
5-10
Description générale
Les colonnes d′héparine HiTrap® HP sont préremplies d′héparine liée au Sepharose haute performance pour la purification à haute résolution de protéines présentant une affinité pour l′héparine, comme les protéines de liaison à l′ADN, les facteurs de coagulation, les lipoprotéines et les facteurs de synthèse protéique.
L′héparine immobilisée possède deux modes d′interaction avec les protéines. Elle peut servir de ligand par affinité à un vaste éventail de biomolécules, dont les facteurs de coagulation et d′autres protéines plasmatiques, les lipoprotéines, les facteurs de synthèse protéique, les enzymes agissant sur les acides nucléiques et les récepteurs aux stéroïdes. L′héparine est également un échangeur de cations à haute capacité, en raison de ses groupes sulfates anioniques. L′élution par gradient de sel est la méthode privilégiée dans les deux cas.
L′héparine est couplée à une matrice de base au Sepharose haute performance en utilisant une méthode de couplage par le N-hydroxysuccinimide, caractérisée par une haute performance, une grande capacité et un faible taux de fuites. L′héparine HiTrap® HP est fournie dans une solution à 0,2 M de NaCl et 20 % d′éthanol comme agent bactériostatique. Conserver les colonnes d′héparine HiTrap® HP équilibrées avec 25 ml de solution à 20 % d′éthanol ou dans un tampon contenant un agent bactériostatique. L′équilibration peut être aisément réalisée à l′aide d′une seringue et d′un adaptateur Luer fourni. Sceller la colonne avec le bouchon et l′écrou borne fournis. La température de stockage recommandée est de 4 à 30 °C.
Caractéristiques et avantages
  • L′héparine se lie à un large éventail de biomolécules par des mécanismes d′affinité et d′échange d′ions.
  • L′héparine immobilisée est utilisée pour la purification de l′antithrombine III, des facteurs de coagulation et d′autres protéines plasmatiques.
  • Utilisation simple à l′aide d′une seringue, d′une pompe ou d′un système de chromatographie de type AKTA
  • Stable dans la gamme de pH 5 à 10 et tolère tous les tampons aqueux couramment utilisés.
Stockage et stabilité
À conserver entre 4 °C et 30 °C (20 %, éthanol).
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d′analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Autres remarques
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Informations légales
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Articles
This page shows how to remove serine proteases, e.g. thrombin and trypsin, and zymogens from recombinant products using HiTrap Benzamidine FF and Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow from Cytiva.
Protocoles
This page shows how to purify or remove DNA-binding proteins with Heparin Sepharose High Performance, Heparin Sepharose 6 Fast Flow, Capto Heparin from Cytiva.
This page shows how to use heparin in the separation of DNA binding proteins used in HiTrap Heparin HP, HiPrep 16/10 Heparin FF and Heparin Sepharose 6 Fast Flow products from Cytiva.
Affinity chromatography tags like GST fusion proteins facilitate separations in various purification products from Cytiva.
Affinity chromatography tags like GST fusion proteins facilitate separations in various purification products from Cytiva.
Afficher tout