GE17-0200-01
QAE-Sephadex® A-50
Cytiva 17-0200-01, pack of 100 g
About This Item
Produits recommandés
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
Description
Ion Exchanger Type (value)
Caractéristiques
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
Conditionnement
pack of 100 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0200-01
Conditions de stockage
dry media
Matrice
cross-linked dextran
Taille des particules
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
Plage de travail
2-12
Capacité
binding capacity
Adéquation
none detected for bioprocess medium
Catégories apparentées
Description générale
Application
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Caractéristiques et avantages
- Strong anion exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Contenu apparenté
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.