G2904
Anticorps monoclonal anti-IgG de chèvre/mouton
clone GT-34, ascites fluid
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
GT-34, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
sheep, goat, bovine
Ne doit pas réagir avec
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:10,000-1:20,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunoelectrophoresis
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable