Key Documents
G0141
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide)
≥98% (TLC), powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
product name
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide),
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C(OC)=C1)=O)=O
InChI
1S/C16H18N2O4/c1-22-14-9-11(8-10-4-2-3-5-12(10)14)18-15(19)7-6-13(17)16(20)21/h2-5,8-9,13H,6-7,17H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Clé InChI
DUNDTSUHZJULAX-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide) has been used in histochemical staining of HepG2 cells for γ-glutamyl transpeptidase (GGT) subcellular localization.
Actions biochimiques/physiologiques
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide) or GMNA is a synthetic substrate of γ-glutamyl transpeptidase (GGT).
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges