F9427
Fexofenadine hydrochloride
>98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fexofenidine hydrochloride, MDL 16455 hydrochloride, Terfenidine carboxylate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: soluble ≥5 mg/mL
Auteur
Sanofi Aventis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CC(C)(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
Clé InChI
RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Contenu apparenté
L'interrogation des voies protéiques est un élément fondamental de la recherche de nouveaux médicaments et de leur développement. Apprenez-en davantage sur l'analyse des voies protéiques, notamment le criblage de banques de composés chimiques, l'étude de l'activité des protéines et des enzymes, et la modulation des voies protéiques à l'aide de petites molécules.
L'interrogation des voies protéiques est un élément fondamental de la recherche de nouveaux médicaments et de leur développement. Apprenez-en davantage sur l'analyse des voies protéiques, notamment le criblage de banques de composés chimiques, l'étude de l'activité des protéines et des enzymes, et la modulation des voies protéiques à l'aide de petites molécules.
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.
L'interrogation des voies protéiques est un élément fondamental de la recherche de nouveaux médicaments et de leur développement. Apprenez-en davantage sur l'analyse des voies protéiques, notamment le criblage de banques de composés chimiques, l'étude de l'activité des protéines et des enzymes, et la modulation des voies protéiques à l'aide de petites molécules.