F2756
Fluorescein di(β-D-galactopyranoside)
Synonyme(s) :
FDG
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
methanol: 20 mg/mL, clear, yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3c(Oc4cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)ccc4C36OC(=O)c7ccccc67)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C32H32O15/c33-11-21-23(35)25(37)27(39)30(45-21)42-13-5-7-17-19(9-13)44-20-10-14(43-31-28(40)26(38)24(36)22(12-34)46-31)6-8-18(20)32(17)16-4-2-1-3-15(16)29(41)47-32/h1-10,21-28,30-31,33-40H,11-12H2/t21-,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,30-,31-/m1/s1
Clé InChI
ZTOBILYWTYHOJB-WBCGDKOGSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable