F0679
Sérum de veau fœtal
non-USA origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
FBS, FCS, sérum, sérums
About This Item
sterile-filtered
Produits recommandés
Source biologique
bovine fetus
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile-filtered
Gamme de produits
FBS Classic
Composition
hemoglobin, ≤25 mg/dL
Origine
non-USA origin
Disponibilité
available only in EU
not available in Canada
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10 EU/mL endotoxin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
- Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.