F0426
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine−FITC antibody produced in mouse
clone PY20, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PY20, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Technique(s)
direct immunofluorescence: 5-10 μg/mL
enzyme immunoassay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable