Principaux documents
EP5702740004
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
without buckets
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
without buckets (without buckets)
without buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702740004
Paramètres
4,400 max. RCF (2,750 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG