Principaux documents
EP5427735003
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 9-15 mL, bore size (small), pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
holds 1 x 9-15 mL
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427735003
Technique(s)
centrifugation: suitable
Taille de l'alésage
(small)
Compatibilité
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG