EP5425717008
Eppendorf® Adapter
holds 0.4 mL microcentrifuge tubes, pack of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 0.4 mL microcentrifuge tubes
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5425717008
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG