Principaux documents
EP5353040121
Eppendorf® Tube holder 0.5 mL
Holds 24 x 0.5mL micro test tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NC.21
Caractéristiques
Holds 24 x 0.5mL micro test tubes
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5353040121
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG