Key Documents
EP0030140591
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 3 × 3, pack of 2 ×, Holds 9 x 50 mL tubes, Holds 4 x 15 mL tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.12
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 4 x 15 mL tubes
Holds 9 x 50 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030140591 (Global)
Conditionnement
pack of 2 ×
Hauteur
127 mm
Taille
3 × 3
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1