Principaux documents
EP0030128540
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
red (wells colorless), pkg of 25 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NB.15
Matériaux
polypropylene
red (wells colorless)
red wells
Caractéristiques
skirt
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030128540
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum des puits
40 μm
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG