EP0030122704
Eppendorf® Screw Caps for 25 & 50 mL Conical Tubes
PCR clean, non-sterile, pack of 10 × 50 ea
Synonyme(s) :
Screw Caps for tubes, Screw covers
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
PCR clean
Conditionnement
pack of 10 × 50 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030122704
Adéquation
suitable for PCR
Application
PCR
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG