EMU046381
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rhno1
About This Item
Produits recommandés
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TTGATGCCTCCCAAAAAGAGACGCAGACAGTCCCAGAAAGCCCAGCTGCTGTTCCACCAACAGCCACTGGAGGGCCCCAAACACCACTATGAATCTTGCCAGCAGCCCATTACCCACACTGTTCAGGTGCCCAGCAAGCCCATTGATCAGAGCACCGTCACTTCCTGGGTGTCACCCCAGTTTGATAGAGCAGCGGAAAGCCGGTTTCTGATACACTGGAAGCCTCACCGAGACCAGGCAAGGCGCCCAACTCGGAGATCTACCTGCAAGTTTCCACGTCTAACCTTTGAGAGTCCACAGTCTTCCAGTTCAGAGACGTTGTTGCTATCCAACCGAGTGCAGCCCCAGAACTCAGAAAAGGACCCACCCAGAAGGCCTTTAGTGCCATTGTTCAGTCCCCAGAG
Numéro d'accès Ensembl | souris
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... RHNO1(72440) , 5930416I19Rik(72440)
Catégories apparentées
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable