E5156
Epinastine hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
9,13b-Dihydro-1H-dibenz[cf]imidazo[1,5-a]azepine hydrochloride, WAL-801Cl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
H2O: 38 mg/mL
Auteur
Boehringer Ingelheim
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
InChI
1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
Clé InChI
VKXSGUIOOQPGAF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.