Key Documents
E1904
Sigma-Aldrich
Ethyl-3,4-dephostatin
>99% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
3,4-Dihydroxy-N-ethyl-N-nitrosoaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
>99% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
brown
Solubilité
DMSO: soluble 22 mg/mL
H2O: soluble 8 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN(N=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-2-10(9-13)6-3-4-7(11)8(12)5-6/h3-5,11-12H,2H2,1H3
Clé InChI
ZTXUSFPBLYQDDN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Stable analog of dephostatin. Selective inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B and SHPTP-1. Does not inhibit CD45-associated phosphatases.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Phosphoprotein Phosphatases (Tyrosine) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Attention
Store under nitrogen
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
J H Kim et al.
Cell death & disease, 4, e588-e588 (2013-04-13)
Hypoxia enhances the proliferation and migration of adipose-derived stem cells (ASCs) via the generation of reactive oxygen species (ROS). Therefore, this study primarily investigated whether or not ROS generation could regulate microRNA-210 (miR-210) expression, and increase proliferation/migration of ASCs. In