DMPS5X
Diméthylpolysiloxane
viscosity 50 cSt (25 °C)(lit.)
Synonyme(s) :
Polydiméthylsiloxane
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
~3,780
Viscosité
50 cSt(25 °C)(lit.)
Chaîne SMILES
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
609.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
321 °C - closed cup