D9069
N-Desmethyltamoxifen HCl
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(Z)-2-(p-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy)-N-methylethylamine, ICI 55,548
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCNC)cc3
InChI
1S/C25H27NO.ClH/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2;/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3;1H/b25-24-;
Clé InChI
GMLHJWZEYLTNJW-BJFQDICYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Étalon
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique