D5417
Acide 3,6-Dichloro-2-méthoxybenzoique (Dicamba)
suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Acide 3,6-dichloro-o-anisique
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Pf
112-116 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
IWEDIXLBFLAXBO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- as an auxin to maintain wheat embryos post pollination
- as a Murashige and Skoog (MS) medium supplement to culture embryos
- as an auxin in induction medium to induce somatic embryogenesis in barely tissue culture
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable