D0400
9,11-Dideoxy-9α,11α-epoxymethanoprostaglandin F2α
Synonyme(s) :
U44069
About This Item
Produits recommandés
Description
solution in methyl acetate
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@@H]2CO[C@@H](C2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-18-16-14-20(25-15-16)19(18)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
Clé InChI
DJKDIKIDYDXHDD-IGUVKOCZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
8.6 °F
Point d'éclair (°C)
-13 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research