Key Documents
CMR0002
Sigma-Aldrich
Recovery Medium for Cloning
for use with competent cells
Synonyme(s) :
Recovery Medium for Cloning
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.85
Qualité
for molecular biology
Stérilité
sterile; autoclaved
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Caractéristiques et avantages
Use in the outgrowth stage of competent cell transformation to achieve 10-folder higher transformation efficiency than you would get with LB or SOC media.
Produit(s) apparenté(s)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1