CLS431729
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 30 mL, natural screw cap, case of 120
Synonyme(s) :
storage vessel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
graduations
Conditionnement
case of 120
pack of 24 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 431729
Diam. du col du flacon
18 mm
Capacité
30 mL
Taille
× 61 x 38 mm