Principaux documents
CLS430720U
Flacon de culture cellulaire Corning® de 75 cm² en forme de U, col incliné
plug seal cap, sterile, tissue culture treated
Synonyme(s) :
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
U-bottom flask
canted neck neck
cap (Plug Seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
tissue culture treated
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 430720U
Capacité
45 mL
Superficie du flacon/de la fiole
(75 cm2)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caractéristiques et avantages
  • Flacons en U présentant moins de recoins pour faciliter le raclage des cellules
  • Épaulement arrondi améliorant la prise en main et l'accès au col lors du retrait et du serrage du bouchon
  • Respect des bonnes pratiques de fabrication
  • Surface de croissance cellulaire optimisée
  • Flacons empilables
  • Grande surface de visualisation transparente
  • Normes de qualité strictes (flacon 100 % étanche)
  • Apyrogène (< 0,1 EU/ml)
  • Certification BSE/TSE
  • Col incliné facilitant le versement et le pipetage
  • Surface treated for optimal cell attachment
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.