Key Documents
CLS430053
Tube à centrifuger Corning® de 15 ml
conical bottom natural PET, sterile, bag of 50 (bulk packed), cap (plug seal), case of 500
Synonyme(s) :
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
eCl@ss :
32119210
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
cap (plug seal)
conical bottom natural PET
Stérilité
sterile
sterile
Caractéristiques
RCF 3600 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
Conditionnement
bag of 50 (bulk packed)
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 430053
Paramètres
3600 × g max. RCF
D.E. × L
17.5 mm × 118.5 mm
Diam. du bouchon
22.9 mm
22.9 mm , approx.
Capacité
15 mL
Couleur
clear
natural
Raccords
cap (Plug Seal)
Description générale
Les tubes à centrifuger jetables Corning® de 15 ml sont disponibles en poly(téréphtalate d′éthylène) (PET) avec un bouchon de fermeture conventionnel, ou en polypropylène (PP) avec soit un bouchon de fermeture soit un capuchon CentriStar.
Le capuchon CentriStar, ergonomique et d′utilisation conviviale, présente des rainures plus larges et un rebord qui facilite le glissement. Tous les tubes sont fournis dans diverses options de conditionnement.
  • Stériles, certifiés exemptes de substances pyrogènes et de DNases/RNases.
  • Lignes graduées imprimées en noir et grande zone blanche pour marquer les échantillons
  • La force centrifuge relative (FCR) maximale des tubes en PET est de 3 600 x g
Informations légales
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Articles
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.