CLS357575
Corning® Falcon® Transfer Pipet
capacity 3 mL, sterile
Synonyme(s) :
Corning pipet accessory
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PE
Stérilité
sterile
Caractéristiques
subdivision
Fabricant/nom de marque
Corning 357575
Capacité
3 mL
Application
Liquid Handling
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.