Principaux documents
CLS355000
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, canted neck, graduated, 25 ‑ 325 mL, cap, blue plug seal
Synonyme(s) :
Corning container
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polystyrene
Caractéristiques
cap blue plug seal
graduated 25 ‑ 325 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 355000
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Capacité
150 mL
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
3662933818317802
Fenazox PESTANAL®, analytical standard
45763
Fenazox
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
100
Quality Level
-
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.