CLS354086
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine #1 German Glass Coverslip
size 12 mm, pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Synonyme(s) :
slides, coverslip
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Conditionnement
pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Fabricant/nom de marque
Corning 354086
Taille
12 mm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable