CLS354015
Corning® Falcon® Sample Container
capacity 220 mL, lid, sterile
Synonyme(s) :
Corning container
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
Corning 354015
Capacité
220 mL
Application
Informations légales